Quality Level
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)