주요 문서
A2134
Supelco
4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride
analytical standard, ≥95%
동의어(들):
4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩338,503
₩338,503
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩338,503
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O2S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
222.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩338,503
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
InChI key
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Michaela Debreova et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-07)
Tumor metastasis is tightly linked with invasive membrane protrusions, invadopodia, formed by actively invading tumor cells. Hypoxia and pH modulation play a role in the invadopodia formation and in their matrix degradation ability. Tumor-associated carbonic anhydrase IX (CAIX), induced by