주요 문서
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
50 mg TOC
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩700,553
₩700,553
예상 입고일2025년 3월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩700,553
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
₩700,553
예상 입고일2025년 3월 26일세부사항
벌크 견적 요청
제조업체/상표
Altus
기술
TOC: suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
애플리케이션
This kit is intended to be used for the calibration and validation of analytical instruments during the measurement of total organic carbon (TOC) for drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)