제품명
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid,
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
구성
, <0.5% (solvent)
색상
black
gray to dark green
mp
215-217 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: 50 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
InChI key
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable