주요 문서
95851
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butyl-2-nitrosobenzene
for ESR-spectroscopy, >98.0% (HPLC)
동의어(들):
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene, 2-Nitroso-1,3,5-tri-tert-butylbenzene, TTBNB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H29NO
CAS Number:
Molecular Weight:
275.43
Beilstein:
1880006
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Grade
for ESR-spectroscopy
분석
>98.0% (HPLC)
형태
solid
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
168-173 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(N=O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29NO/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19-20)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
InChI key
OSICDPWAPKXXHT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Spin trapping reagent for ESR spectrometry; the cation radical is prepared by electrolysis in MeNO2/MeCN
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G. Cauquis et al.
J. Chem. Phys. , 47, 4642-4642 (1967)