주요 문서
95038
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
동의어(들):
Propylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩298,004
₩298,004
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩298,004
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18
Beilstein:
5183350
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩298,004
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
양식
crystals
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the