94348
N-(3-Phenylpropionyl)glycine
analytical standard
동의어(들):
2-[(3-Phenylpropionyl)amino]acetic acid, 3-Phenylpropionyl glycine, N-(1-Oxo-3-phenylpropyl)glycine, N-(3-Phenylpropanoyl)glycine
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H13NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
YEIQSAXUPKPPBN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
추천 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable