937029
rac-BINAP Pd G4 ChemBeads
동의어(들):
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium - 1,1′-binaphthalene-2,2′-diylbis(diphenylphosphine)
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
solid
Quality Level
구성
loading of catalyst, ~5 wt. %
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES string
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH]1C)[P](C=4C=CC=CC4)(C=5C=CC=CC5)C=6C=CC=7C=CC=CC7C6C8=C9C=CC=CC9=CC=C8P(C=%10C=CC=CC%10)C=%11C=CC=CC%11)C
InChI
InChI:1S/C44H32P2.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h1-32H;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
JCAKNOAUMBTXEM-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
For larger scale uses, product also available in powdered form (900340)
기타 정보
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.