주요 문서
93521
Sigma-Aldrich
Bis[tris(3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
technical, ≥90% (AAS)
동의어(들):
Bis[tris(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C96H48Cl2F102P2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
3378.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
technical
분석
≥90% (AAS)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
140-145 °C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc4cccc(c4)P(c5cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c5)c6cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6
InChI
1S/2C48H24F51P.2ClH.Pd/c2*49-25(50,28(55,56)31(61,62)34(67,68)37(73,74)40(79,80)43(85,86)46(91,92)93)13-10-19-4-1-7-22(16-19)100(23-8-2-5-20(17-23)11-14-26(51,52)29(57,58)32(63,64)35(69,70)38(75,76)41(81,82)44(87,88)47(94,95)96)24-9-3-6-21(18-24)12-15-27(53,54)30(59,60)33(65,66)36(71,72)39(77,78)42(83,84)45(89,90)48(97,98)99;;;/h2*1-9,16-18H,10-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
HIDVEVKTXQUVSJ-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for Stille and Suzuki couplings in "Fluorous Biphase Systems" (FBS)
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Perfluoro-tagged Pd complexes for palladium-catalyzed Suzuki couplings in a fluorous biphasic system.[1]
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)