주요 문서
93183
Supelco
L-(−)-Fucose
analytical standard
동의어(들):
6-Deoxy-L-galactose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩56,130
₩56,130
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩56,130
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
Beilstein:
1723321
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩56,130
출고 가능일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)