주요 문서
93045
Sigma-Aldrich
Fluorotriphenylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
Triphenylfluorosilane, Triphenylsilyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3SiF
CAS Number:
Molecular Weight:
278.40
Beilstein:
2941368
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES string
F[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15FSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
UBGXLEFOIVWVRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)