주요 문서
92998
Supelco
Malonyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[(carboxyacetyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17NO6 · HCl
Molecular Weight:
283.71
UNSPSC 코드:
41116107
92998 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)