문서
92642
Supelco
Lewatit® Sybron Ionac® SR-7
15-50 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
형태
beads
Quality Level
기술
LPLC: suitable
손실
~60% loss on drying
기질 활성군
polymer
입자 크기
15-50 μm
분리 기술
reversed phase
특징 및 장점
very high selectivity for nitrate ions; selective removal of nitrates
법적 정보
Ionac is a registered trademark of Sybron Chemical Holdings Inc.
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)