주요 문서
908738
Sigma-Aldrich
CX33
Umicore
동의어(들):
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diphenylmethyl)-4-methylphenyl-2-imidazolylidene]palladium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩294,147
₩294,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩294,147
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C78H65ClN2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
1172.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
₩294,147
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Pd].Cl.N7(CN(C=C7)c8c(cc(cc8C(c%12ccccc%12)c%11ccccc%11)C)C(c%10ccccc%10)c9ccccc9)c2c(cc(cc2C(c6ccccc6)c5ccccc5)C)C(c4ccccc4)c3ccccc3.C(Cc1ccccc1)C
InChI key
CEGNVDTVPMGIJR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Umicore CX33 is a homogeneous catalyst useful for cross coupling reactions with arenes, arylation, Buchwald-Hartwig amination, and Suzuki-Miyaura coupling reactions.
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)