주요 문서
907529
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
동의어(들):
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩558,250
₩558,250
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩558,250
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
362.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.22
₩558,250
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95%
양식
powder or crystals
mp
>300 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S([C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI key
WMSWWJHIVWFJLE-ZSXDVEMLSA-N
애플리케이션
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.