Key Documents
90336
Supelco
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester
≥97.0%
동의어(들):
DSSeb, Di(N-succinimidyl) sebacate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24N2O8
CAS Number:
Molecular Weight:
396.39
Beilstein:
6880740
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-167 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
InChI key
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Reagent for crosslining peptides and proteins
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)