주요 문서
90257
Supelco
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
동의어(들):
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩71,152
5 G
₩174,986
₩71,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩71,152
5 G
₩174,986
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
260.99
Beilstein:
647808
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.05
₩71,152
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Quality Level
분석
≥98.5% (GC)
양식
liquid
품질
LiChropur
반응 적합성
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
기술
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)