material
aluminum oxide matrix
glass support
품질
with fluorescent indicator 254 nm
특징
binder Organic
fluorescent indicator
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
250 μm
입자 크기
11.0-14.0 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
일반 설명
It is also evident that the amount of water affects the chromatographic behavior of alumina during TLC. There are three types:
a. Acidic
b. Basic
c. Neutral[1]
애플리케이션
기타 정보
105713
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.