Key Documents
90025
Supelco
α,4-Dimethylphenylacetic acid
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
(2RS)-2-(4-Methylphenyl)propionic acid, Ibuprofen impurity D (PhEur), 2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4CH(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
2251315
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Quality Level
API family
ibuprofen
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
mp
37-42 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)