추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
InChI key
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
추천 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객