About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
추천 제품
Grade
HPLC grade
Quality Level
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.7% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
997 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.05% water
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.497
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
용매 강도 ε (Al2O3)
0.29
λ
1 cm path, H2O reference
UV 흡수
λ: 285 nm Amax: 1.0
λ: 310 nm Amax: 0.1
λ: 350 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터