주요 문서
89531
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxychloride - hydrochloric acid solution
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TiOCl2 · (HCl)x
CAS Number:
Molecular Weight:
134.77 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
구성
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
density
1.58 g/mL at 20 °C
SMILES string
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)