Key Documents
87259
Supelco
Tetraethylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
CAS Number:
Molecular Weight:
251.36
Beilstein:
5367653
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Grade
for electrochemical analysis
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
≥99.0%
형태
crystals
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Supporting electrolyte
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)