87208
Myristyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
동의어(들):
Tetradecyltrimethylammonium bromide, Trimethyl(tetradecyl)ammonium bromide
크기 선택
About This Item
추천 제품
설명
cationic
Quality Level
분석
≥99.0% (AT)
양식
crystals
품질
LiChropur™
분자량
micellar avg mol wt 27,000
응집 번호
80
기술
ion pair chromatography: suitable
CMC
4-5 mM (20-25°C)
mp
245-250 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV 흡수
λ: 240 nm Amax: ≤0.08
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
적합성
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객