주요 문서
86628
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS Number:
Molecular Weight:
227.32
Beilstein:
6590581
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (T)
불순물
≤2% water
mp
240-245 °C
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)