86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
동의어(들):
TEA chloride
크기 선택
분석
≥99.0% (AT)
≥99.0%
양식
crystals
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객