주요 문서
85676
Sigma-Aldrich
3-Stearoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
(R)-Glycerol 1-stearate, L-α-Monostearin, L-α-Stearin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H42O4
CAS Number:
Molecular Weight:
358.56
Beilstein:
1728686
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)