문서
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SF6
CAS Number:
Molecular Weight:
146.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
vapor density
5.11 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 21.1 °C)
grade
purum
불순물
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
bp
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
SMILES string
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
InChI key
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Cylinder with net ~4.75 kg
기타 정보
Sales restrictions may apply
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)