주요 문서
83934
Sigma-Aldrich
Tris[3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)phenyl]phosphine
technical, ≥95% (GCF)
동의어(들):
Tris[3-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)phenyl]phosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H24F51P
CAS Number:
Molecular Weight:
1600.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
≥95% (GCF)
불순물
~5% phospinoxide (31P-NMR)
mp
90-100 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3
기타 정보
Phosphine ligand for preparing the Bannwarth catalyst (catalyst for Stille and Suzuki coupling)[1][2]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)