주요 문서
83363
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (precipitation titration)
동의어(들):
Mercurous nitrate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Hg2(NO3)2 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
561.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum p.a.
분석
≥98.0% (precipitation titration)
density
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
InChI key
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)