주요 문서
82612
Sigma-Aldrich
Pyrazinecarboxamide
≥99.0% (N)
동의어(들):
Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
Beilstein:
112306
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51101500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥99.0% (N)
mp
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
항생제 활성 스펙트럼
mycobacteria
SMILES string
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)