81607
동의어(들):
Poly(sodium styrenesulfonate)
81607-250MG
₩174,783
1 of 10
Supelco
81604
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
Sigma-Aldrich
243051
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
81610
81614
434574
81606
561967
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
81612
81609
561223
Poly(4-styrenesulfonic acid) solution
analytical standardfor GPC
100
limited shelf life, expiry date on the label
Mp ~6710Mw ~6780
gel permeation chromatography (GPC): suitable
~1.2
neat
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Physical & Chemical Property Standards
Warning
Acute Tox. 4 Inhalation
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?