추천 제품
Grade
analytical standard
for GPC
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~311
Mp ~311
Mw ~311
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.0
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
609.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
321 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves