Merck
다음으로 건너뛰기
80452
Picric acid
purum, moistened with ≥40% water, ≥98.0% (calc. on dry substance, T)
동의어(들):
PA, 2,4,6-Trinitrophenol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
(O2N)3C6H2OH
CAS 번호:
Molecular Weight:
229.10
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
10305
Beilstein/REAXYS Number:
423400
Assay:
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
Form:
solid
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
grade
purum
assay
≥98.0% (calc. on dry substance, T)
form
solid
quality
moistened with ≥40% water
expl. lim.
0.01 %
impurities
≥40% water
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES string
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picric acid
픽토그램
FlameSkull and crossbones
경고어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
저장 등급
4.1A - Other explosive hazardous materials
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 2
인화점 (F)
302.0 °F - closed cup
인화점 (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)