추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
vapor pressure
47.6 mmHg ( 37.7 °C)
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
Cc1cccs1
InChI
1S/C5H6S/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI key
XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
추천 제품
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터