추천 제품
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (T)
형태
crystalline
품질
crystallized
불순물
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
solubility
water: 850 g/L at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
주의사항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.