추천 제품
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.999% trace metals basis
양식
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
≥85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
, Enabling
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SRC(6714)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- a medium for corrosion inhibition on mild steel[1]
- an activating agent in the preparation of activated carbon[2]
- enhancement of electrochemical performance of the substrates for energy devices[3]
- in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane (PEM) based fuel cells[4][5][6]
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.