주요 문서
76638
Supelco
(±)-β-Citronellol
reference material
동의어(들):
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
Beilstein:
1721507
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
Quality Level
vapor density
5.4 (vs air)
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1