주요 문서
76473
Supelco
1,3-Dipalmitoyl-2-linoleoylglycerol
analytical standard
동의어(들):
1,3-Dipalmito-2-linolein, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitin, 2-Linoleoyl-1,3-dipalmitoylglycerol, PLP Triacylglycerol, TG(16:0/18:2(9Z,12Z)/16:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H98O6
CAS Number:
Molecular Weight:
831.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
작용기
ester
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C53H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,19,25-26,50H,4-15,17-18,20-24,27-49H2,1-3H3/b19-16-,26-25-
InChI key
HTGAUBMLVQRATC-DHSNEXAOSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1