추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0%
광학 활성
[α]/D +43.0±2°, c = 1 in pyridine
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
232 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
InChI key
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable