주요 문서
75360
Sigma-Aldrich
Tropaeolin 000 No. 1
for microscopy (Hist.), indicator (pH 7.6-8.9)
동의어(들):
α-Naphthol orange, 4-(4-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Orange I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H11N2NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
350.32
색상 지수 번호:
14600
Beilstein:
3826844
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
Grade
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 7.6-8.9)
Quality Level
양식
crystals
기술
titration: suitable
적합성
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
InChI key
AZLXCBPKSXFMET-ZAGWXBKKSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Staining of proteins[1]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
I. Kalousek et al.
The International Journal of Biochemistry, 16, 121-121 (1984)