74913
Trichlorfon-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid di(methyl-d3) ester, Metrifonate-d6, Trichlorfon-d6
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥95.0 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[2H])C(C(Cl)(Cl)Cl)O
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터