주요 문서
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
동의어(들):
Tube Coagulase Test
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41171621
NACRES:
NA.85
제품 74226은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
microbe id | specific enzyme detection: suitable
응용 분야
clinical testing
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Staphylococcus spp.
애플리케이션
Coagulase Test (Tubes) are used for the detection of coagulase-negative or -positive organisms (Staphylococcus aureus).
포장
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
원리
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)