주요 문서
73082BC
Millipore
GDS Rotor-Gene Q Laptop International Power Cord
BioControl, For use with GDS, European adaptor
동의어(들):
Laptop Power Cord Adaptor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NA.85
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
BioControl Systems 73082EU
저장 조건
room temperature
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with GDS Rotor-Gene
저장 온도
room temp
일반 설명
The GDS Rotor-Gene® Q Laptop is for use with the Assurance® GDS Rotor-Gene® Q Thermocycler. The International Power Cord is configured for the EU region.
애플리케이션
GDS Rotor-Gene® Q Laptop International Power Cord is used to connect the Assurance® GDS Q laptop to a power source in the EU region.
성분
One international power adapter
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)