주요 문서
73075
Millipore
M-PA Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 VIALS
₩131,950
₩131,950
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 VIALS
₩131,950
About This Item
UNSPSC 코드:
41171614
NACRES:
NA.74
₩131,950
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
양식
powder
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
microbiology
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
성분
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
제조 메모
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)