추천 제품
Grade
for analytical purposes
Quality Level
양식
liquid
품질
for qualitative det. of ammonia and ammonium compounds
특정 분석물질
ammonium
기술
photometry: suitable
불순물
potassium hydroxide
potassium tetraiodomercurate
density
1.16 g/mL at 20 °C
응용 분야
environmental
food and beverages
general analytical
SMILES string
[K+].[K+].I[Hg--](I)(I)I
InChI
1S/Hg.4HI.2K/h;4*1H;;/q+2;;;;;2*+1/p-4
InChI key
OPCMAZHMYZRPID-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
주의사항
기타 정보
Reference: APHA 1975.
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Kidney,Central nervous system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter