주요 문서
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
Nδ-Alloc-D-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
분석
≥99.0% (HPLC)
양식
lumps
광학 활성
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)