71734
Sodium ionophore III
Selectophore™, for ion-selective electrodes, function tested
동의어(들):
ETH 2120, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
품질
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI key
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)