71478
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
동의어(들):
FDAA, Marfey’s reagent
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
≥99.0%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +56±2°, c = 1% in acetone
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
품질
LiChropur™
기술
HPLC: suitable
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
InChI key
NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable