주요 문서
70998
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyethyl)piperazine
purum, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
4-(2-Methoxyethyl)piperazine, N-(2-Methoxyethyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
Beilstein:
105098
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.4730 (lit.)
n20/D 1.473
bp
193-194 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c1-10-7-6-9-4-2-8-3-5-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
경고
Air-sensitive - absorbs CO2
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
표적 기관
respiratory tract irritation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)